Learn More
R&D Systems™ Human IFN-gamma Quantikine ELISA Kit
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 5.69 pg/mL |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Heparin Plasma, Serum |
| Spécificité | Natural and Recombinant Human IFN-gamma |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 3458 |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Synonyme | IFG, IFI, IFNG, IFNgamma, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma |
| Afficher plus |