Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IGF-1 humain
Description
Human IGF-1 quantitates human IGF-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IGF-1.
L’IGF1 (facteur de croissance similaire à l’insuline-1) est structurellement et fonctionnellement lié à l’insuline, mais a une activité de promotion de croissance beaucoup plus élevée. Diverses réponses cellulaires sont induites par l’IGF1, notamment la prolifération cellulaire, la différenciation, la migration et la survie. De plus, l’IGF1 est un facteur de croissance polypeptidique qui stimule la prolifération d’un large éventail de types de cellules dans les tissus musculaires, osseux et cartilagiques. L’IGF1 stimule le transport du glucose dans les cellules ostéoblastic (PyMS) dérivées des os de rat et est efficace à des concentrations beaucoup plus faibles que l’insuline, non seulement en ce qui concerne la synthèse du glycogène et de l’ADN, mais aussi en ce qui concerne l’amélioration de l’absorption du glucose. En circulation, les IGF sont principalement liés aux protéines de liaison (IGFBP) qui prolongent la demi-vie des IGF et jouent un rôle dans leur distribution aux tissus cibles. L’IGF-I est connu comme l’un des activateurs les plus puissants de la voie de signalisation AKT, connue comme étant un stimulateur de prolifération et un inhibiteur de la mort cellulaire programmée. De plus, l’IGF-I humain mature est à 100 % homologue avec les protéines bovine et porcine. De faibles niveaux d’IGF1 ont été associés à la maladie d’Alzheimer. L’IGF1 est traité à partir d’un précurseur lié par un récepteur spécifique et sécrété. Les défauts du gène IGF1 sont une cause de carence en facteur de croissance similaire à l’insuline-1 et plusieurs variantes de transcription codant différentes isoformes ont été trouvées.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | C730016P05Rik ; préproprotéine de facteur de croissance I semblable à l’insuline de classe 1 ; préproprotéine de facteur de croissance I similaire à l’insuline de classe 2 ; H-IGF-1 ; IBP1 ; IGF ; IGF1 ; IGF-1 ; IGF1A ; IGFI ; Igf-I ; IGFIa ; IGF-IA ; IGF-IB ; facteur de croissance de l’insuline-1 ; facteur de croissance similaire à l’insuline ; facteur de croissance similaire à l’insuline 1 ; facteur de croissance similaire à l’insuline 1 (somatomédine C) ; facteur de croissance similaire à l’insuline I ; facteur de croissance similaire à l’insuline I (somatomédine C) ; facteur de croissance similaire à l’insuline IB ; facteur de croissance mécano ; MGF ; M-IGF-1 ; OTTHUMP0084 ; IGF0084 ; IGF-1 Prépro-IGF-I ; facteur de croissance de type prépro-insuline I ; R-IGF-1 ; somatomédine ; somatomédine C ; somatomédine-C. |
| Plage de dosage | 0,1 à 30 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0,1 ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P05019 |
| Symbole de gène(s) | IGF1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |