Learn More
Invitrogen™ Human IL-1b High Sensitivity ELISA Kit
Código de producto. 30054496
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Tamaño de la unidad:
96 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
30054496 96 dosages 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27969
Código de producto. 30054496 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor BMS2242HS
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27969
Kit ELISA en sandwich avec sensibilité élevée
The Human High Sensitivity Interleukin 1 beta (Hu HS IL-1B) ELISA quantitates Hu HS IL-1β in human serum, plasma, urine, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu HS IL-1beta Principle of the method The Human HS IL-1B solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. A special amplification reagent step is added to achieve the high sensitivity capability. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’interleukine-1 bêta (IL-1 bêta) est une cytokine pro-inflammatoire exprimée par les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. L’IL-1 bêta est synthétisée en réponse à des stimuli inflammatoires comme une proforme inactive de 31 kDa qui s’accumule dans le cytosol. Le clivage de la pro-IL-1 bêta dans la protéine de 17 kDa active nécessite l’activation des inflammasomes, qui sont des complexes multiprotéines qui répondent aux agents pathogènes, aux conditions de stress et à d’autres signaux de danger. L’activation de l’inflammasome déclenche le traitement du précurseur de la caspase-1 sous sa forme active, ce qui clive à son tour la pro-IL-1 bêta. L’IL-1 bêta n’a pas de peptide de séquence de signal pour la voie classique ER / Golgi. Elle est sécrétée le long de la caspase-1 via un mécanisme alternatif et compris de manière incomplète. Bien que l’IL-1 bêta soit le plus souvent sécrété sous sa forme active, la sécrétion de la protéine non clivée peut être détectable dans certaines conditions biologiques. Les signaux de l’IL-1 bêta via deux récepteurs, IL-1RI et IL-1RII, sont tous deux partagés avec l’IL-1 alpha. L’activité de l’IL-1 bêta peut être modérée par l’antagoniste du récepteur IL-1 (IL-1RA), une protéine produite par de nombreux types de cellules qui bloque la liaison des récepteurs par l’inhibition compétitive. L’IL-1 bêta joue un rôle important dans la défense de l’hôte inné en déclenchant la production d’autres cytokines proinflammatoires dans les cellules cibles et en déclenchant des réponses en phase aiguë à l’infection et aux blessures. Des niveaux élevés d’IL-1 bêta ont été associés à de nombreuses conditions inflammatoires chroniques d’IL-1 bêta neutralisant la valeur thérapeutique potentielle des anticorps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Numéro d’adhésion P01584
Plage de dosage 0,16 to 10,0
Sensibilité du dosage 0.05 pg/mL
Description Human IL-1b High Sensitivity ELISA Kit
Conjugué HRP
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Serum, Supernatant, Urine
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Human
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3553
Symbole de gène(s) IL1B
Coefficient de variation inter-dosage 8.1%
Coefficient de variation intra-dosage 6.7
Contenus des kits Pre-coated microwell plate, Biotinylated Detection Antibody, Streptavidin-HRP, Standard, Sample Diluent, Assay Buffer Concentrate, Amplification Reagent I, Amplification Reagent II, Wash Buffer Concentrate, Substrate Solution, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL, Urine 50 μL
Conditions de stockage Store kit at 2°C to 8°C. Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Cible IL-1 beta
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 18 hrs
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.