missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human IL-1RA Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit 17801283
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
250µg
500µg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17801283 250 μg 250µg
17870323 100 μg 100µg
17810993 1 mg 1mg
17830203 20 μg 20µg
17859942 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17801283 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 20001RA250UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Human IL-1RA is a 17.2 kDa protein consisting of 153 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

The protein encoded by this gene is a cytokine receptor that belongs to the interleukin 1 receptor family. This protein is a receptor for interleukin alpha (IL1A), interleukin beta (IL1B), and interleukin 1 receptor, type I(IL1R1/IL1RA). It is an important mediator involved in many cytokine induced immune and inflammatory responses. This gene along with interleukin 1 receptor, type II (IL1R2), interleukin 1 receptor-like 2 (IL1RL2), and interleukin 1 receptor-like 1 (IL1RL1) form a cytokine receptor gene cluster in a region mapped to chromosome 2q12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P18510
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 3557
Poids moléculaire 17.2 kDa
Nom Human IL-1 RA
Quantité 250 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène Anakinra; CD121A; cytokine; D2S1473; DIRA; F630041P17Rik; ICIL-1 RA; IL 1 receptor antagonist; IL1 inhibitor; il1 receptor; il-1 receptor; IL1 receptor antagonist; IL1F3; IL1R; il-1 r; IL1RA; IL-1 RA; IL1-RA; IL-1 ra3; IL-1 R-alpha; IL1RN; IL-1 RN; IL1RN (IL1F3); interleukin 1 receptor antagonist; interleukin-1 receptor; interleukin-1 receptor antagonist; interleukin-1 receptor antagonist protein; interleukin-1 receptor antagonist secretory form; intracellular IL-1 receptor antagonist type II; intracellular interleukin-1 receptor antagonist (icIL-1 ra); IRAP; IRAP1; MGC10430; MVCD4; P80; type II interleukin-1 receptor antagonist
Nom usuel IL1RA
Symbole de gène(s) IL1RN
Activité biologique Determined by its ability to inhibit the IL-1 alpha stimulation of murine D10S cell. The expected ED50 is 20-40 ng/ml in the presence of 50 pg/ml of IL-1 alpha.
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MRPSGRKSSK MQAFRIWDVN QKTFYLRNNQ LVAGYLQGPN VNLEEKIDVV PIEPHALFLG IHGGKMCLSC VKSGDETRLQ LEAVNITDLS ENRKQDKRFA FIRSDSGPTT SFESAACPGW FLCTAMEADQ PVSLTNMPDE GVMVTKFYFQ EDE
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.