Learn More
R&D Systems™ Human IL-28A/IFN-lambda 2 (NP_742150.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | IL-28 A/IFN-lambda 2 |
| Numéro d’adhésion | NP_742150.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 282616 |
| Alias de gène | interleukin-28 A, IFN-lambda 2, IL28A, IL-28 A, interferon, lambda 2 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |