Learn More
Invitrogen™ Human IL-32 alpha ELISA Kit
Description
Human IL-32 alpha quantitates human IL-32 alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-32 alpha.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 4,1 à 1 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 4,1 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Coefficient de variation intra-dosage | <10% |
| Contenus des kits | Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Marqueur ou colorant | HRP |
| Afficher plus |