Learn More
R&D Systems™ Human IL-34 Quantikine ELISA Kit
Code produit 18752114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Suffisant pour:
1 plaque à 96 puits
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Suffisant pour Conditionnement
18752114 1 plaque à 96 puits 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18752114 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur D3400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    941.67€
    844.20€ / 1 kits
    Économisez 97.47€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Human IL-34 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-34 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-34 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), saliva (50 ul), human milk (13 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 31.30 - 2000pg/mL
Sensibilité du dosage 3.06pg/mL
Conjugué HRP
Gamme de produits R&D Systems
Type d’échantillon Cell Culture Supernatant, Human Milk, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum
Spécificité Natural and Recombinant Human IL-34
Suffisant pour 1 plaque à 96 puits
À utiliser avec (application) ELISA
Identification génétique (Entrez) 146433
Volume d’échantillon Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Saliva (50uL),Human Milk (13uL)
Conditions de stockage Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonyme C16orf77, IL34, IL-34, interleukin 34