Learn More
Invitrogen™ Human IL-8 ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Code produit 30087524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30087524 10 x 96 tests 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30087524 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 900K18K
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
ELISA
L’interleukine 8 (IL-8, CXCL8) est un facteur pro-inflammatoire à 72 acides aminés qui appartient à la sous-famille CXC des chimiokines et qui est liée par les récepteurs de surface cellulaire IL-8RA et IL-8RB. L’IL-8 fonctionne comme un facteur chimiotactique et un puissant facteur angiogénique. L’expression et la sécrétion de l’IL-8 peuvent être induites par divers stimuli inflammatoires dans de nombreuses cellules, y compris les macrophages et les cellules endothéliales. Dans les cellules endothéliales, l’IL-8 est présent dans des vésicules de stockage appelées corps de Weibel-Palade. L’IL-8, isolé pour la première fois à partir de cellules d’ostéosarcome, contient le motif ELR (séquence d’acides aminés extrémité à extrémité N-terminale Glu-Leu-Arg) et des signaux via les récepteurs CXCR1 et CXCR2. La nomenclature précédente pour l’IL-8 comprend la protéine activatrice neutrophile 1 (NAP-1), la protéine chimiotactique des granulocytes 1 (GCP-1), le peptide activateur des neutrophiles dérivés de monocyte (MONAP) et la protéine 3 à 10 C. L’IL-8 et les dix autres membres de la famille des gènes de la chimiokine CXC forment un groupe de gènes de chimiokine dans une région cartographiée sur le chromosome 4q. Les études sur le cancer ont démontré un rôle pour l’IL-8 dans l’angiogenèse et la croissance des tumeurs, et on pense que l’IL-8 joue un rôle dans la pathogenèse de la bronchiolite, une maladie des voies respiratoires courantes provoquée par une infection virale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P10145
Plage de dosage Lot-specific
Sensibilité du dosage Lot-specific
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3576
Symbole de gène(s) CXCL8
Contenus des kits Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Conditions de stockage Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Cible IL-8
Heure du test 1 h 45 min
Durée totale du dosage 24 h 30 min