Description
Lignée cellulaire IL21R KO disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing. Contrôle sauvage gratuit disponible. Élimination obtenue par CRISPR/Cas9 X = 1 pb insertion Décalage de cadre : 100 %. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/fiole. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |