Learn More
R&D Systems™ Human IRAK1 (NP_001560.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | IRAK1 |
| Numéro d’adhésion | NP_001560.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 3654 |
| Alias de gène | EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, Il1rak, interleukin-1 receptor-associated kinase 1, IRAK-1, IRAKPelle homolog, pelle, Plpk |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |