Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine SW480 avec inactivation de ITGA6 (intégrine alpha 6)
Code produit 32157900 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157900 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
32155490 1 000 000 de cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32157900 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2736992x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
ITGA6 : lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé par séquençage de nouvelle génération et Western blot. Contrôle de type sauvage gratuit disponible. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9 ; X = insertion de 1 pb ; décalage du cadre de lecture = 99 %. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon. P...
Lignée cellulaire ITGA6 KO disponible à la commande. KO validé par séquençage de nouvelle génération et Western blot. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9 ; X = insertion de 1 pb ; décalage du cadre de lecture = 99 %. Pour commander les cellules KO et témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis aux dispositions suivantes : Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules