Learn More
Abcam Lignée cellulaire HeLa JAG2 (Jagged 2) humaine
Code produit 32156828 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32156828 1 000 000 de cellules 1 pièce
32142316 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32156828 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2659661000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Lignée cellulaire JAG2 KO disponible à la commande. Invalidation validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, avec des délétions de 20 pb, 40 pb et 4 pb dans l’exon 12. Pour commander les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cell...
Lignée cellulaire JAG2 KO disponible à la commande. Invalidation validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, avec des délétions de 20 pb, 40 pb et 4 pb dans l’exon 12. Pour commander les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules invalidées : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis aux dispositions suivantes : Déclaration d’utilisation restreinte d’Abcam
Spécification
Quantité 1 000 000 de cellules