Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour JAM-A / CD321 / F11R humaine
Description
Le kit Human JAM-A / CD321 / F11R quantifie la JAM-A / CD321 / F11R humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la JAM-A / CD321 / F11R humaine naturelle et recombinante.
La CD321 (F11R, JAM-1, JAM-A) est une molécule d’adhérence à la surface cellulaire qui appartient à la superfamille de récepteurs Ig. La CD321 est une glycoprotéine de 32-41 kD possédant deux domaines analogues à l’Ig extracellulaire, une région transmembranaire et une queue cytosolique courte. La protéine s’assemble au niveau de la membrane comme un homodimère et peut s’associer latéralement à d’autres protéines membranaires, y compris les intégrines. La CD321 est exprimée sur divers types de cellules, y compris les leukocytes, les plaquettes, les érythrocytes, les cellules souches, les cellules épithéliales et endothéliales et joue un rôle dans la médiation du contact cellule-cellule. La CD321 se trouve à proximité immédiate de plusieurs composants de jonctions épithéliales serrées, dont ZO-1 et l’occludine. La CD321 participe au maintien des barrières épithéliales et endothéliales, à l’hématopoïèse, à l’angiogenèse et à la prolifération tumorale, à l’invasion et à la métastase.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 9130004G24 ; AA638916 ; antigène BV11 ; CD321 ; ESTM33 ; F11 R ; récepteur F11 ; récepteur F11/F11R ; F11r ; JAM ; Jam1 ; JAM-1 ; JAMA ; JAM-A ; Jcam ; Jcam1 ; molécule d’adhésion de cellules de jonction A ; molécule d’adhésion de cellules de jonction1 ; molécule d’adhésion de cellules jonctionnelle 1 ; molécule d’adhésion de cellules jonctionnelle A ; KAT ; Ly106 ; PAM-1 ; molécule d’adhésion de plaquettes 1 ; récepteur de plaquettes F11 ; UNQ264/PRO301 |
| Plage de dosage | 13 à 10 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 13 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q9Y624 |
| Symbole de gène(s) | F11r |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |