Learn More
Abcam Élimination humaine de la lignée cellulaire HEK-293T KDELR1 (récepteur KDEL)
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
La lignée cellulaire KDELR1 KO disponible à la commande. KO validée. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, homozygote : suppression de 62 pb dans l'exon 1. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |