Learn More
Abcam Lignée cellulaire HEK-293T humaine avec inactivation du gène KDM6B (JMJD3)
Code produit 32154768 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32154768 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
32141421 1 000 000 de cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32154768 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2662942x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
La lignée cellulaire KDM6B KO disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, homozygote : suppression de 14 bp dans l’exon 5. Pour commander à la fois les cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules knockout : sélectionnez ...
Lignée cellulaire KDM6B KO disponible à la commande. Inactivation validée. Témoin de type sauvage fourni gratuitement. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9, homozygote : délétion de 14 pb dans l’exon 5. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis aux conditions suivantes : Déclaration d’Abcam relative aux restrictions d’utilisation
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules