Learn More
Abcam Lignée cellulaire A549 à élimination humaine KDM7A (JHDM1D)
Code produit 32157889 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157889 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32157889 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2670332x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
La lignée cellulaire KDM7A KO disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu grâce à CRISPR/Cas9, suppression de 1 bp dans l’exon 5 et suppression de 7 bp dans l’exon 5 et suppression de 8 bp dans l’exon 5. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/v...
La lignée cellulaire KDM7A KO disponible à la commande. KO validée. Contrôle sauvage gratuit disponible. Élimination obtenue grâce à CRISPR/Cas9, délétion de 1 pbp dans l'exon 5 et délétion de 7 pbbs dans l'exon 5 et délétion 8 pb. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules