Learn More
Gibco™ Supplément de croissance des kératinocytes humains (HKGS)
Code produit 10761364 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10761364 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10761364 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur S0015
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Supplément de croissance des kératinocytes humains (HKGS)
Solution stérile concentrée (100X) destinée au milieu de culture EpiLife™ ou au milieu Medium 154 pour la mise en culture de kératinocytes épidermiques humains. HKGS est un supplément ioniquement équilibré contenant un extrait pituitaire bovin (BPE), le facteur de croissance I humain recombinant apparenté à l’insuline, de l’hydrocortisone, de la transferrine bovine et le facteur de croissance épidermique humain. Chaque flacon de 5 ml de HKGS contient tous les facteurs de croissance, les hormones et les extraits tissulaires requis pour la culture des kératinocytes épidermiques humains. Il s’agit de la quantité appropriée de supplément pour un flacon de 500 ml de milieu de culture.
Lorsqu’un flacon de 500 ml de milieu de culture est supplémenté au HKGS, les concentrations finales des composants dans ce milieu supplémenté sont les suivantes :
  • Extrait pituitaire bovin (BPE), 0,2 % v/v
  • Facteur de croissance I humain recombinant apparenté à l’insuline, 0,01 μg/ml
  • Hydrocortisone, 0,18 μg/ml
  • Transferrine bovine, 5 μg/ml
  • Facteur de croissance épidermique humain, 0,2 ng/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C).
Type de cellule Cellules kératinocytes
Concentration 100 X
Forme Liquide
Type de produit Supplément de croissance
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères, culture de cellules primaire
Gamme de produits Cascade Biologics
Quantité 5 ml
Source Humaine
Espèces Humaine