Learn More
Gibco™ Human Keratinocyte Growth Supplement Kit (HKGS Kit)
Code produit 10276723 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10276723 1 Kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10276723 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur S001K
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Kit de supplément de croissance des kératinocytes humains (kit HKGS)
Un ensemble de solutions stériles destinées au milieu de culture EpiLife™ ou au milieu Medium 154 pour la mise en culture de kératinocytes épidermiques humains. Le kit HKGS fournit, dans des flacons séparés, tous les composants du HKGS complet (S-001-5). Un flacon de solution de gentamycine/amphotéricine (GA) est également fourni. L’utilisation de GA est facultative.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Moins 20 degrés C
Type de cellule Cellules kératinocytes
Type de produit Supplément de croissance
Stérilité Stérile
Gamme de produits Cascade Biologics
Quantité 1 Kit
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Humaine
Espèces Humaine