missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human LAP (TGF-beta 1) Quantikine ELISA Kit
Description
The Human LAP (TGF-beta 1) Quantikine ELISA Kit quantifies human LAP (TGF-beta 1) in cell culture supernates (50 ul), cell lysates (50 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (10 ul), platelet-poor heparin plasma (10 ul), urine (50 ul).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 23.40 - 1500pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 3.4pg/mL |
| Conjugué | HRP |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Cell Lysates, Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urine |
| Spécificité | Natural and Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) and Latent TGF-beta 1). |
| Suffisant pour | 1 plaque à 96 puits |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 7040 |
| Volume d’échantillon | Cell Culture Supernates (50uL),Cell Lysates (50uL),Serum (10uL),Platelet-poor EDTA Plasma (10uL),Platelet-poor Heparin Plasma (10uL),Urine (50uL) |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?