Learn More
Invitrogen™ Human LBP ELISA Kit
Code produit 17115069
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17115069 5 x 96 tests 1 pièce
17134593 96 dosages 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17115069 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EH297RBX5
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
ELISA
La LBP humaine quantifie la LBP humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la LBP humaine naturelle et recombinante.
La protéine LBP est impliquée dans la réponse immunologique en phase aiguë aux infections bactériennes à Gram-négatif. Les bactéries à Gram-négatif contiennent un glycolipide lipopolysaccharide (LPS) sur leur paroi cellulaire externe. Avec la protéine bactéricide augmentant la perméabilité, la protéine codée lie le LPS et interagit avec le récepteur CD14, qui joue probablement un rôle dans la régulation des réponses monocytaires dépendantes du LPS. Cette protéine fait partie d’une famille de protéines structurellement et fonctionnellement liées, notamment le BPI, la protéine de transfert d’ester cholestéryle plasmatique (CETP) et la protéine de transfert de phospholipides (PLTP). Enfin, ce gène se trouve sur le chromosome 20, immédiatement en aval du gène BPI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion protéine de phase aiguë ; liaison aux LPS bactériennes ; famille contenant le pli BPI D, membre 2 ; Bpifd2 ; protéine hypothétique LOC512242 ; Lbp ; protéine de liaison aux lipopolysaccharides ; protéine de liaison aux lipopolysaccharides ; protéine de liaison aux lipopolysaccharides LPSBP ; protéine de liaison aux LPS ; LPSBP ; Ly88
Plage de dosage 0,82 à 200 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,82 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P18428
Symbole de gène(s) LBP
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible LBP
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min