Learn More
Invitrogen™ Human LBP ELISA Kit
Description
La LBP humaine quantifie la LBP humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la LBP humaine naturelle et recombinante.
La protéine LBP est impliquée dans la réponse immunologique en phase aiguë aux infections bactériennes à Gram-négatif. Les bactéries à Gram-négatif contiennent un glycolipide lipopolysaccharide (LPS) sur leur paroi cellulaire externe. Avec la protéine bactéricide augmentant la perméabilité, la protéine codée lie le LPS et interagit avec le récepteur CD14, qui joue probablement un rôle dans la régulation des réponses monocytaires dépendantes du LPS. Cette protéine fait partie d’une famille de protéines structurellement et fonctionnellement liées, notamment le BPI, la protéine de transfert d’ester cholestéryle plasmatique (CETP) et la protéine de transfert de phospholipides (PLTP). Enfin, ce gène se trouve sur le chromosome 20, immédiatement en aval du gène BPI.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | protéine de phase aiguë ; liaison aux LPS bactériennes ; famille contenant le pli BPI D, membre 2 ; Bpifd2 ; protéine hypothétique LOC512242 ; Lbp ; protéine de liaison aux lipopolysaccharides ; protéine de liaison aux lipopolysaccharides ; protéine de liaison aux lipopolysaccharides LPSBP ; protéine de liaison aux LPS ; LPSBP ; Ly88 |
| Plage de dosage | 0,82 à 200 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,82 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P18428 |
| Symbole de gène(s) | LBP |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |