Learn More
R&D Systems™ Human Legumain (NP_005597.3) VersaClone cDNA
Code produit 18704187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18704187 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18704187 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10µg
    Économisez 18.25€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Spécification
Expression Legumain/Asparaginyl Endopeptidase
Numéro d’adhésion NP_005597.3
Identification génétique (Entrez) 5641
Alias de gène AEP, Asparaginyl endopeptidase, cysteine protease 1, legumain, LGMN, LGMN1, Protease, cysteine 1, protease, cysteine, 1 (legumain), PRSC1EC 3.4.22.34
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Quantité 10 μg