Description
Lignée cellulaire LIF KO disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, suppression de 1 bp dans l'exon 2 et suppression de 32 bp dans l'exon 2. Pour commander à la fois des cellules knockout et des cellules de contrôle sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 x 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |