Learn More
Human LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Code produit 32157442 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32157442 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2589441Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Human LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T