Learn More
R&D Systems™ Human LMBR1 (NP_071903.2) VersaClone cDNA
Code produit 18761277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18761277 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18761277 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.77€
    289.80€ / 10µg
    Économisez 35.97€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Expression LMBR1
Numéro d’adhésion NP_071903.2
Identification génétique (Entrez) 64327
Alias de gène ACHP, ACHPchromosome 7 open reading frame 2, C7orf2, C7orf2FLJ11665, DIF14, Differentiation-related gene 14 protein, limb region 1 homolog (mouse), limb region 1 protein homolog, PPD2, THYP, TPT, ZRS
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg