Learn More
Abcam Lignée cellulaire HeLa à élimination humaine LMNA (Lamin A)
Code produit 32155176 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32155176 1 000 000 de cellules 1 pièce
32154426 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32155176 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2617871000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Lignée cellulaire LMNA KO disponible à la commande. KO validé par Western blot. Contrôle de type sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, délétion de 19 pb dans l’exon 4 et délétion de 1 pb dans l’exon 4 et délétion de 22 pb dans l’exon 4. Pour commander à la fois des cellules témoins knockout et sauvages : sélectionnez 2 ...
Lignée cellulaire LMNA KO disponible à la commande. KO validé par Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu avec CRISPR/Cas9, délétion à 19 pb dans l'exon 4 et 1 bp à l'exon 4 et délétion à 22 pb dans l'exon 4. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 000 000 de cellules