Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine THP-1 avec inactivation du gène LOX
Code produit 32141834 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32141834 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
32139543 1 000 000 de cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32141834 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab3010412x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Lignée cellulaire LOX KO disponible à la commande. KO validé par séquençage de nouvelle génération. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon.
Lignée cellulaire LOX KO disponible à la commande. KO validé par séquençage de nouvelle génération. Témoin de type sauvage fourni gratuitement. Pour commander les cellules KO et témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis aux dispositions suivantes : Déclaration d’utilisation restreinte d’Abcam
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules