Learn More
Human LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Code produit 32141713 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32141713 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2584981Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Human LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T