Learn More
R&D Systems™ Human LRRN3/NLRR-3 (NP_060804) VersaClone cDNA
Código de producto. 18730539
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
18730539 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18730539 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1860
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.83€
    747.60€ / 10µg
    Économisez 90.23€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Leucine-rich Repeat Neuronal 1.
The Human LRRN3/NLRR-3 (NP_060804) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for LRRN3/NLRR-3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The LRRN3/NLRR-3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type de produit cDNA
Expression hLRRN3/NLRR-3
Numéro d’adhésion NP_060804
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formule cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Type d’insert 2140bp
Identification génétique (Entrez) 54674
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in Humans.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.