Learn More
R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
Code produit 18772204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
1 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27 Plex
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34-Plex :C
35 Plex
36-Plex :C
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
46 Plex
47 Plex
48 Plex
49 Plex
5 Plex
50 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Dimensione della confezione:
1 kit
1 pièce
50 product options available for selection
Product selection table with 50 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
18772204 8 Plex 1 kit
30001637 17 Plex 1 pièce
30001583 14 Plex 1 pièce
30001543 2 Plex 1 pièce
18743167 9 Plex 1 pièce
18701207 5 Plex 1 pièce
30000711 4 Plex 1 pièce
18792114 19 Plex 1 kit
18722114 13 Plex 1 kit
18751994 18 Plex 1 kit
18711994 10 Plex 1 kit
18722464 12 Plex 1 kit
18792234 15 Plex 1 kit
18782234 11 Plex 1 kit
18702204 22 Plex 1 kit
18711924 7 Plex 1 kit
18752044 16 Plex 1 kit
18782144 20 Plex 1 kit
18771844 1 Plex 1 kit
18752434 21 Plex 1 kit
18752284 6 Plex 1 kit
18722004 3 Plex 1 kit
18791834 35 Plex 1 kit
18732014 32 Plex 1 kit
18771944 23 Plex 1 kit
18792174 33 Plex 1 kit
18702174 26 Plex 1 kit
18702104 42 Plex 1 kit
18772054 28 Plex 1 kit
18762294 27 Plex 1 kit
18782364 31 Plex 1 kit
18782214 30 Plex 1 kit
18792094 25 Plex 1 kit
18731834 43 Plex 1 kit
18772324 24 Plex 1 kit
18461770 45 Plex 1 kit
18472310 40 Plex 1 kit
18421230 37 Plex 1 kit
18401330 39 Plex 1 kit
18461520 49 Plex 1 kit
18492540 44 Plex 1 kit
18471520 34-Plex :C 1 kit
18462550 50 Plex 1 kit
18482310 47 Plex 1 kit
18411530 48 Plex 1 kit
18401230 29 Plex 1 kit
18471730 38 Plex 1 kit
18421790 41 Plex 1 kit
18451260 46 Plex 1 kit
18451350 36-Plex :C 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
50 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18772204 Fornitore R&D Systems N. del fornitore LXSAHM08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2239.64€
    1989.75€ / 1 kits
    Économisez 249.89€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantité 8 Plex
Espèces Human
Cible de liaison Multiplex Cytokine Assay Kits
Symbole de gène(s) GZMB
Gamme de produits R&D Systems
Contenu et stockage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.