Learn More
Lonza™ Neurones du ganglion de la racine dorsale (DRG) néonatal du rat
Code produit 11620441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Recommandation pour les milieux:
PNGM™ BulletKit™ Milieu
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Recommandation pour les milieux unitSize
11620441 PNGM™ BulletKit™ Milieu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11620441 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur RDrg505
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ampoule cryoconservée de neurones DRG néonataux de rat contenant ≥ 200 000 cellules
Cellules DRG de rat cryoconservées décongelées, cultivées et immunomarquées avec anti-Peripherin (vert) et anti-Tuj-3 (rouge).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Cryoconservé
Type de cellule Cellules neurales
Forme Cryoconservé
Espèces Rat
Recommandation pour les milieux PNGM™ BulletKit™ Milieu
Type de produit Neurones du ganglion de la racine dorsale du rat
Source Neurones du ganglion de la racine dorsale du rat