Learn More
R&D Systems™ Human MAGEA3 (NP_005353) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | MAGEA3 |
| Numéro d’adhésion | NP_005353 |
| Identification génétique (Entrez) | 4102 |
| Alias de gène | Antigen MZ2-D, Cancer/testis antigen 1.3, CT1.3, CT1.3 MAGE-3 antigen, HIP8, MAGE3, MAGE3 MAGEA6, melanoma antigen family A, 3, melanoma-associated antigen 3, member 3, MGC14613 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |