Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour mammaglobine A humaine
Code produit. 16851486 Tous les produits Proteintech Produits
Click to view available options
Espèces cibles:
Humaine
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 16851486
Marque: Proteintech™ KE0007196T
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de mammaglobine A endogène
  • Reconnaît la mammaglobine A humaine
  • La mammaglobine A (SCGB2A2) fait partie de la superfamille de la sécrétoglobine
    • Exprimée dans l’épithélium normal de la glande mammaire et surexprimée dans les cancers primaires et métastatiques du sein humain, en fait un marqueur moléculaire spécifique et une cible thérapeutique potentielle pour le cancer du sein
    • Protéine mammaglobine sécrétée détectée dans les sérums de patients atteints d’un cancer du sein et non dans les sérums de patient atteints d’autres types de tumeurs
    • Marqueur sérique pour le cancer du sein
Procédé :
  • Anticorps spécifiques à la mammaglobine A pré-enduits sur des micropuits
  • Protéine mammaglobine A dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
  • Après un lavage extensif, un autre anticorps spécifique à la mammaglobine A est ajouté pour détecter la protéine mammaglobine A capturée
  • Pour le développement du signal, un anticorps conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) est ajouté, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
  • Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
    • Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
Numéro d’adhésion NP_002402
Plage de dosage 125 à 8 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 5 pg/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Humaine
Identification génétique (Entrez) 4250
Espèces hôtes Humaine
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 3,5 heures
ID UniProt Q13296
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Human Mammaglobin A ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine