Learn More
Human MAP3K11 (MLK3) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32143099 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32143099 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2575171Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Human MAP3K11 (MLK3) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MAP3K11 (MLK3) knockout HeLa