Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine U-2 OS avec invalidation du gène MAPK8
Code produit 32157589 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157589 1 000 000 de cellules 1 pièce
32140860 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32157589 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2771811000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
Lignée cellulaire KO MAPK8 disponible à la commande. KO validé par séquençage de nouvelle génération. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation réalisée par CRISPR/Cas9 ; X = insertion de 1 pb après Pro59 de la protéine de type sauvage. Décalage du cadre de lecture : 100 %. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 10 000...
Lignée cellulaire MAPK8 invalidée disponible à la commande. Invalidation validée par séquençage de nouvelle génération. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9 ; X = insertion de 1 pb après Pro59 de la protéine de type sauvage ; décalage du cadre de lecture : 100 %. Pour commander à la fois les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules invalidées : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis à la disposition suivante : Déclaration d'utilisation restreinte d'Abcam
Spezifikation
Quantité 1 000 000 de cellules
État réglementaire RUO
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.