Learn More
Abcam Lignée cellulaire HEK-293T humaine avec inactivation de MAT2B (TGR)
Code produit 32157688 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157688 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32157688 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2667122x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Lignée cellulaire KO MAT2B disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu grâce à CRISPR/Cas9, suppression de 16 pbbs dans l’exon 1 et délétion de 5 pbbs dans l’exon 1. Pour commander à la fois des cellules knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. À la commande seulement, knockou...
Lignée cellulaire MAT2B KO disponible à la commande. KO validé. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation obtenue à l’aide de CRISPR/Cas9, délétion de 16 pb dans l’exon 1 et de 5 pb dans l’exon 1. Pour commander les cellules KO et témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis à la disposition suivante : Déclaration d’Abcam relative à l’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules