missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human MDFI (aa 100-164) Control Fragment Recombinant Protein

Code produit 30199321
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30199321 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30199321 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur RP101208

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (67%), Rat (67%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-62108 (PA5-62108. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

MDFI is a transcription factor that negatively regulates other myogenic family proteins. Studies of the mouse homolog, I-mf, show that it interferes with myogenic factor function by masking nuclear localization signals and preventing DNA binding. Knockout mouse studies show defects in the formation of vertebrae and ribs that also involve cartilage formation in these structures. MDFI an also interfere with the DNA-binding activity of Myod family members and plays an important role in trophoblast and chondrogenic differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q99750
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Formule 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 4188
Nom Human MDFI (aa 100-164) Control Fragment
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Alias de gène I-mf; I-mfa; inhibitor of MyoD family a; MDFI; MyoD family inhibitor; myogenic repressor I-mf; RGD1560271
Nom usuel MDFI
Symbole de gène(s) Mdfi
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence LPNDSGHPSELGGTRRAGNGALGGPKAHRKLQTHPSLASQGSKKSKSSSKSTTSQIPLQAQEDCC
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.