Learn More
Invitrogen™ Human MDR1 Vesicles
Code produit 10324440 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10324440 0,5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10324440 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur GM0015
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Les vésicules MDR1 humaines sont des membranes plasmiques purifiées dérivées d’insectes avec une protéine de transport MDR1 insérée (glycoprotéine P, ABCB1). Nos vésicules MDR1 humaines peuvent être utilisées pour évaluer les composés de test et les interactions médicamenteuses avec les MDR1 dans les dosages in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Congelé
Quantité 0,5 ml
Pureté Niveau de recherche
Espèces hôtes Humaine
Type de produit Vésicule humaine
Contenu et stockage Conservation à -80°C.
Format Flacon
Conditions d’expédition Glace carbonique