Learn More
Gibco™ Human Melanocyte Growth Supplement-2 (HMGS-2), PMA-free
Code produit 10584404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10584404 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10584404 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur S0165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    122.65€ / 5mL
    Économisez 21.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Supplément 2 de croissance des mélanocytes humains, sans PMA (HMGS-2)
Solution stérile concentrée (100X) destinée au milieu de culture Medium 254 ou Medium 254CF pour la mise en culture de mélanocytes épidermiques humains. Chaque flacon de 5 ml de HMGS-2 contient tous les facteurs de croissance, les hormones et les extraits tissulaires requis pour la culture des mélanocytes épidermiques humains. Il s’agit de la quantité appropriée de supplément pour un flacon de 500 ml de milieu.
Lorsqu’un flacon de 500 ml de milieu de culture est supplémenté au HMGS-2, les concentrations finales des composants dans ce milieu supplémenté sont les suivantes :
  • Sérum de veau fœtal (0,5 %)
  • Facteur de croissance de fibroblastes de base (3 ng / ml)
  • Extrait pituitaire bovin (0,2 %)
  • Héparine (3 μg / ml)
  • Hydrocortisone (0,18 μg / ml)
  • Facteur de croissance I humain recombinant apparenté à l’insuline (1 μg / ml)
  • Transferrine (5 μg / ml)
  • Endothéline-1 (10 nM)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C).
    Type de cellule Cellules de mammifères
    Concentration 100 X
    Type de produit Supplément de croissance
    Stérilité Stérile
    Gamme de produits Cascade Biologics
    Quantité 5 ml
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Source Humaine
    Espèces Humaine