Learn More
Gibco™ Human Melanocyte Growth Supplement (HMGS)
Code produit 10378213 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10378213 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10378213 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur S0025
 Article restreint
En stock
Supplément de croissance des mélanocytes humains (HMGS)
Solution stérile concentrée (100X) destinée au milieu de culture Medium 254 ou Medium 254CF pour la mise en culture de mélanocytes épidermiques humains. Chaque flacon de 5 ml de HMGS contient tous les facteurs de croissance, les hormones et les extraits tissulaires requis pour la culture des mélanocytes épidermiques humains. Il s’agit de la quantité appropriée de supplément pour un flacon de 500 ml de milieu de base 254 ou de milieu 254CF.
Lorsqu’un flacon de 500 ml de milieu de culture est supplémenté au HMGS, les concentrations finales des composants dans ce milieu supplémenté sont les suivantes :
  • Extrait pituitaire bovin (BPE) (0,2 % v / v)
  • Sérum de veau fœtal (0,5% v / v)
  • Facteur de croissance I humain recombinant apparenté à l’insuline (1 μg / ml)
  • Transferrine bovine (5 μg / ml)
  • Facteur de croissance de fibroblastes de base (3 ng / ml)
  • Hydrocortisone (0,18 μg / ml)
  • Héparine (3 μg / ml)
  • Phorbol 12-myristate 13-acétate (PMA) (10 ng / ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C).
    Type de cellule Cellules de mammifères
    Concentration 100 X
    Forme Liquide
    Type de produit Supplément de croissance
    Stérilité Stérile
    Gamme de produits Cascade Biologics
    Quantité 5 ml
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Source Humaine
    Espèces Humaine