missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MET (NM_000245.2, 956 a.a. - 1390 a.a.) Y1235D mutant Partial Protein expressed in Sf9 cells

Code produit 16068036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16068036 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16068036 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur P4831.100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Used for Func, SDS-PAGE

The proto-oncogene MET product is the hepatocyte growth factor receptor and encodes tyrosine-kinase activity. The primary single chain precursor protein is post-translationally cleaved to produce the alpha and beta subunits, which are disulfide linked to form the mature receptor. Various mutations in the MET gene are associated with papillary renal carcinoma. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: KKRKQIKDLGSELVRYDARVHTPHLDRLVSARSVSPTTEMVSNESVDYRATFPEDQFPNSSQNGSCRQVQYPLTDMSPILTSGDSDISSPLLQNTVHIDLSALNPELVQAVQHVVIGPSSLIVHFNEVIGRGHFGCVYHGTLLDNDGKKIHCAVKSLNRITDIGEVSQFLTEGIIMKDFSHPNVLSLLGICLRSEGSPLVVLPYMKHGDLRNFIRNETHNPTVKDLIGFGLQVAKGMKYLASKKFVHRDLAARNCMLDEKFTVKVADFGLARDMYDKEYDSVHNKTGAKLPVKWMALESLQTQKFTTKSDVWSFGVLLWELMTRGAPPYPDVNTFDITVYLLQGRRLLQPEYCPDPLYEVMLKCWHPKAEMRPSFSELVSRISAIFSTFIGEHYVHVNATYVNVKCVAPYPSLLSSEDNADDEVDTRPASFWETS

Spécification

Numéro d’adhésion NM_000245.2
Concentration 0.347 ug/uL
À utiliser avec (application) Functional Study, SDS-PAGE
Formule Liquid
Identification génétique (Entrez) 4233
Poids moléculaire 78.739kDa
Nom MET (Y1235D) (Human) Recombinant Protein
Méthode de préparation Insect cell (Sf9) expression system
Méthode de purification GST affinity chromatography
Test du contrôle qualité 2 ug/lane SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantité 100 μg
Immunogène KKRKQIKDLGSELVRYDARVHTPHLDRLVSARSVSPTTEMVSNESVDYRATFPEDQFPNSSQNGSCRQVQYPLTDMSPILTSGDSDISSPLLQNTVHIDLSALNPELVQAVQHVVIGPSSLIVHFNEVIGRGHFGCVYHGTLLDNDGKKIHCAVKSLNRITDIGEVSQFLTEGIIMKDFSHPNVLSLLGICLRSEGSPLVVLPYMKHGDLRNFIRNETHNPTVKDLIGFGLQVAKGMKYLASKKFVHRDLAARNCMLDEKFTVKVADFGLARDMYDKEYDSVHNKTGAKLPVKWMALESLQTQKFTTKSDVWSFGVLLWELMTRGAPPYPDVNTFDITVYLLQGRRLLQPEYCPDPLYEVMLKCWHPKAEMRPSFSELVSRISAIFSTFIGEHYVHVNATYVNVKCVAPYPSLLSSEDNADDEVDTRPASFWETS
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing
État réglementaire RUO
Alias de gène AUTS9/HGFR/RCCP2/c-Met
Nom usuel MET
Symbole de gène(s) MET
Activité biologique 48pmol/μg x min
Espèces Baculovirus
Marqueur de protéine None
Système d’expression Insect cell (Sf9) expression system
Forme Liquid
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.