Learn More
R&D Systems™ Human METTL14 (NP_066012.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | METTL14 |
| Numéro d’adhésion | NP_066012.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 57721 |
| Alias de gène | EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, KIAA1627, KIAA1627methyltransferase-like protein 14, methyltransferase like 14 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |