Learn More
Human MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Code produit 32143880 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32143880 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2585171Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Human MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T