Learn More
Invitrogen™ Human MMP-12 ELISA Kit
Code produit 17155099
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17155099 5 x 96 tests 1 pièce
17164623 96 dosages 96 pièces
18507854 10 x 96 tests 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17155099 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EH327RBX5
ELISA
Human MMP-12 quantitates human MMP-12 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MMP-12.
Les protéines de la famille des métalloprotéinases matricielles (MMP) sont impliquées dans la dégradation de la matrice extracellulaire dans les processus physiologiques normaux, tels que le développement embryonnaire, la reproduction et le remodelage tissulaire, ainsi que dans les processus de maladie, tels que l’arthrite et les métastases. La plupart des MMP sont sécrétées comme proprotéines inactives qui sont activées lorsqu’elles sont clivées par des protéinases extracellulaires. On pense que la protéine codée par ce gène est clivée aux deux extrémités pour produire l’enzyme active, mais cette transformation n’a pas été entièrement décrite. L’enzyme dégrade l’élastine soluble et insoluble. Elle peut jouer un rôle dans la formation d’anévrismes et les études chez la souris suggèrent un rôle dans le développement de l’emphysème. Le gène fait partie d’un groupe de gènes MMP qui se localisent sur le chromosome 11q22. 3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion 3.4.24.65 ; AV378681 ; HME ; élastase de macrophage ; métalloélastase de macrophage ; métalloélastase de macrophage ; métalloprotéase de la matrice ; métallopeptidase de la matrice 12 ; métallopeptidase de la matrice 12 (élastase de macrophage) ; métalloprotéinase de la matrice 12 ; métalloprotéinase de la matrice 12 (élastase de macrophage) ; métalloprotéinase de la matrice-12 ; ME ; MGC138506 ; Mme ; Mmel ; MMP ; MMP12 ; MMP-12 ; MMP
Plage de dosage 0,04 à 10 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,04 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P39900
Symbole de gène(s) Mmp12
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible MMP12
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.