Description
Le kit ERK2 ELISA Humain/Souris/Rat est un Simplestep de 90 minutes à lavage unique utilisé pour quantifier l’ERK2 humain/souris/rat avec une sensibilité de 18,483 pg/ml. Le test utilise un protocole simple mixte-lavage-lecture avec une seule étape d’incubation et une seule étape de lavage.
- Colorimétrique Sandwich ELISA - affichage 450 nm : fonctionne sur n’importe quel lecteur de plaques standard
- Formats différents selon les besoins : plaques 10x96 pour les commandes en gros et plaques 384 puits pour un débit plus élevé
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 78,125 à 5000 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 18.483 pg/mL |
| Contenu et stockage | °4C |
| Substances à analyser détectables | Mapk1 (ERK2) |
| Doser | Kit ERK2 ELISA Humain/Souris/Rat |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Format du kit d’immunoessai | Kit ELISA sandwich |
| Type de produit | Sandwich ELISA |
| Type d’échantillon | Lysats cellulaires, Extraits de tissu |
| Suffisant pour | 96 tests |
| Afficher plus |