Learn More
Gibco™ Human MRP8 Vesicles
Code produit 10400480 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10400480 0,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10400480 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur GM0013
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Human MRP8 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP8 transport protein (Multidrug Resistance-associated Protein 8, ABCC11).
Human MRP8 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP8 transport protein (Multidrug Resistance-associated Protein 8, ABCC11). Our Human MRP8 Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with MRP8 in in vitro assays. MRP8 is an ATP-binding cassette (ABC) transporter that carries organic anions.
Les vésicules MRP8 humaines sont des membranes plasmiques purifiées dérivées d’insectes avec une protéine de transport MRP8 insérée (protéine associée à la multirésistance aux médicaments 8, ABCC11). Nos vésicules MRP8 humaines peuvent être utilisées pour évaluer les composés de test et les interactions médicamenteuses avec les MRP8 dans les dosages in vitro. Le MRP8 est un transporteur de cassettes liant l’ATP (ABC) qui porte des anions organiques.
Utilisez les vésicules MRP8 humaines pour :
• Étudier les interactions avec les transporteurs de vos candidats-médicament
• Évaluer le potentiel des interactions entre médicaments médiées par transporteur
• Obtenir des résultats de haute qualité avec un rapport signal-bruit élevé
Concept de vésicules Behind ABC Transporter
Les vésicules de transporteur ABC sont des réactifs efficaces et faciles à utiliser pour l’évaluation précoce du potentiel d’un substrat de candidat-médicament et d’une interaction médicamenteuse. Alors que les transporteurs ABC médient généralement l’exportation de substrats hors des cellules, les transporteurs exprimés sur ces vésicules inversées importent des substrats dans les vésicules. Il est donc possible d’évaluer quantitativement l’activité de transport de votre composé en déterminant la quantité incorporée dans les vésicules.
Résultats clairs et fiables
Préparées à partir de cellules Sf9 qui ont été modifiées pour surexprimer des transporteurs ABC spécifiques, ces vésicules “inside-out” fournissent des niveaux élevés d’activité de transporteur à faible bruit de fond, vous donnant un signal clair si votre composé est un substrat ou un inhibiteur d’un transporteur d’efflux spécifique.
Précisions sur le vésicule de transporteur
Les vésicules MRP8 humaines font partie d’un plus grand groupe de vésicules de transporteur connues sous le nom de vésicules de transporteur ABC. Elles sont préparées à partir de membranes plasmiques purifiées isolées d’un système de cellules d’insectes (cellules Sf9 transfectées par baculovirus) exprimant MRP8. Le MRP8 est fortement exprimé dans le foie, où il peut être associé à l’excrétion de médicaments. Il a été signalé que l’expression de MRP8 est accrue dans le cancer du poumon, et le gène MRP8 peut être impliqué dans la multirésistance aux médicaments anti-cancer.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0,5 ml
Pureté Niveau de recherche
Espèces hôtes Humaine
Contenu et stockage Conservation à -80°C.
Format Flacon
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Target-Based ADME/Tox Assays, Biochemical ADME Assays, Cytochrome P450 Inhibition ADME Assays, Industrial and Applied Science, Pharma and Biopharma
Forme physique Congelé