Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine HEK-293T avec invalidation du gène MRPL2
Code produit 32158017 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32158017 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32158017 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2666982x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
La lignée cellulaire MRPL2 KO disponible à la commande. KO validée. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, suppression de 100 pbbs dans l’exon 1 et insertion de 43 bp dans l’exon 1 et délétion de 7 pbbs dans l’exon 1. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 Cel...
La lignée cellulaire MRPL2 KO disponible à la commande. KO validée. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu grâce à CRISPR/Cas9, délétion à 100 pbp dans l'exon 1 et insertion à 43 pbb, délétion à 7 pb. dans l'exon 1 et délétion 7 pb. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules