missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human MRPS34 (aa 157-216) Control Fragment Recombinant Protein

Code produit 30181066
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30181066 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30181066 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur RP98609

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (82%), Rat (82%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-59872 (PA5-59872. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. This gene encodes a 28S subunit protein. Alternate splice variants of this gene have been described but their full-length nature has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P82930
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Formule 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 65993
Nom Human MRPS34 (aa 157-216) Control Fragment
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Alias de gène 0610007F04Rik; 28 S ribosomal protein S34, mitochondrial; 5330430D13Rik; AV001970; mitochondrial 28 S ribosomal protein S34; mitochondrial ribosomal protein S34; Mitochondrial small ribosomal subunit protein mS34; MRPS12; MRP-S12; MRPS34; MRP-S34; rt34; S34mt; Tce2; T-complex expressed gene 2 protein
Nom usuel MRPS34
Symbole de gène(s) MRPS34
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence PEDSLASVPYPPLLRAMIIAERQKNGDTSTEEPMLNVQRIRMEPWDYPAKQEDKGRAKGT
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.