Learn More
R&D Systems™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Alzheimer's)
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 Slides |
| Espèces | Human |
| À utiliser avec (application) | Please bake slides at 60C for 30 minutes before use. |
| Gamme de produits | Novus |