Learn More
Human MVB12A (FAM125A) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32157617 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32157617 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2632671Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Human MVB12A (FAM125A) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MVB12A (FAM125A) knockout HeLa